Kluczowe dokumenty
SAB4200180
Anti-Cullin 3 antibody ,Mouse monoclonal
clone CUL3-9, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CUL3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CUL3-9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or mouse brain.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CUL3(8452)
mouse ... Cul3(26554)
rat ... Cul3(301555)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)