Kluczowe dokumenty
SAB4200102
Sigma-Aldrich
Anti-AS160 (C-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.5 mg/mL
Synonim(y):
Anti-Akt substrate of 160 kDa, Anti-TBC1D4 (TBC1 domain family, member 4)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~160 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 0.8-1.6 μg/mL using extracts of HEK-293T cells overexpressing human AS160
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBC1D4(9882)
Opis ogólny
AS160 jest substratem kinazy białkowej B (Akt) o masie 160 kDa, znanym również jako TBC1D4. Gen ten jest mapowany na ludzkim chromosomie 13q22.2 i koduje białko aktywujące trifosfatazę guanozynową Rab (GTPazę) (RabGAP). Posiada szereg regulowanych przez insulinę fosfomotyw kinazy białkowej B (AKT). AS160 ulega ekspresji w wielu zróżnicowanych tkankach, takich jak adipocyty i mięśnie szkieletowe.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-AS160 (C-końcowe) wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że AS160 (substrat kinazy białkowej B (Akt)) odgrywa rolę hamującą w transporcie pęcherzyków transportera glukozy 4 (GLUT4). AS160 jest związany z pęcherzykami GLUT4 w stanach podstawowych i dysocjuje w odpowiedzi na insulinę. Wykazano, że zmniejszona ekspresja AS160 w adipocytach zwiększa poziom GLUT4 w błonie plazmatycznej w sposób zależny od insuliny.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Insulin-induced effects on the subcellular localization of AKT1, AKT2 and AS160 in rat skeletal muscle
Zheng X and Cartee GD
Scientific Reports, 6(4), 39230-39230 (2016)
A method to identify serine kinase substrates Akt phosphorylates a novel adipocyte protein with a Rab GTPase-activating protein (GAP) domain
Kane S, et al.
The Journal of biological chemistry, 277(25), 22115-22118 (2002)
Identification of a novel AS160 splice variant that regulates GLUT4 translocation and glucose-uptake in rat muscle cells
Baus D, et al.
Cellular Signalling, 20(12), 2237-2246 (2008)
Cooperative actions of Tbc1d1 and AS160/Tbc1d4 in GLUT4-trafficking activities
Hatakeyama H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 294(4), 1161-1172 (2019)
Regulation of sarcolemmal glucose and fatty acid transporters in cardiac disease
Schwenk RW, et al.
Cardiovascular Research, 79(2), 249-258 (2008)