Kluczowe dokumenty
SAB4200089
Sigma-Aldrich
Anti-DGCR8 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DGCRK8, Anti-DiGeorge syndrom critical region 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~100 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human DGCR8
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human DGCR8
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human DGCR8
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DGCR8(54487)
mouse ... Dgcr8(94223)
Opis ogólny
DGCR8 (podjednostka kompleksu mikroprocesorowego DGCR8) jest białkiem wiążącym dwuniciowy RNA zmapowanym na chromosomie 22q11.2. Składa się z domeny WW i dwóch domen wiążących dwuniciowy RNA (dsRBD).
DGCR8 zawiera region N-końcowy, który jest krytyczny dla lokalizacji jądrowej i C-końcowy, który może bezpośrednio i stabilnie oddziaływać z pri-mRNA.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-DGCR8 (N-końcowe) produkowane u królików jest odpowiednie do immunoprecypitacji (2.5-5 μg przy użyciu lizatów komórek HEK-293T wykazujących nadmierną ekspresję ludzkiego DGCR8), immunofluorescencji pośredniej (2-5 μg/ml przy użyciu utrwalonych paraformaldehydem komórek HEK-293T wykazujących nadmierną ekspresję ludzkiego DGCR8) i western blot w rozcieńczeniu 1-2 μg/ml (przy użyciu lizatów komórek HEK-293T wykazujących nadmierną ekspresję ludzkiego DGCR8).
Przeciwciało anty-DGCR8 (N-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w:
  • western blotting
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Przeciwciało anty-DGCR8 (N-końcowe) wytwarzane u królików zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
DGCR8 (podjednostka kompleksu mikroprocesorowego DGCR8) uczestniczy w biogenezie mikroRNA (miRNA, miR) jako główny składnik kompleksu mikroprocesorowego. DGCR8 zapewnia wskazówki dla enzymu RNazy III, Drosha podczas przetwarzania rRNA. Tworzy kompleks mikroprocesorowy poprzez wiązanie się z enzymem RNazy III Drosha, który następnie przekształca długie pierwotne miRNA (pri-miRNA) w krótkie spinki do włosów zwane prekursorowymi miRNA (pre-miRNA). Przetworzone spinki do włosów są ostatecznie transportowane do cytoplazmy w celu dalszego przetwarzania przez Dicer w dojrzałe miRNA. DGCR8 jest również wymagany do globalnej regulacji genów i wyciszania samoodnowy embrionalnych komórek macierzystych. Delecja chromosomalnej lokalizacji DGCR8 została zgłoszona w zespole DiGeorge'a i velocardiofacial.
DGCR8, znany również jako krytyczny region 8 zespołu DiGeorge'a, DGCRK8, jest kofaktorem, który oddziałuje z drosha i tworzy funkcjonalny kompleks zwany "mikroprocesorem", który jest niezbędny do dojrzewania mikroRNA (miRNA). DGCR8 zawiera region N-końcowy, który jest krytyczny dla lokalizacji jądrowej, a region C-końcowy stabilnie oddziałuje z pri-miRNA.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel role for GSK3beta as a modulator of Drosha microprocessor activity and MicroRNA biogenesis
Fletcher CE, et al.
Nucleic Acids Research, 45(5) (2016)
DGCR8 is essential for microRNA biogenesis and silencing of embryonic stem cell self-renewal.
Nature Genetics, 39(3), 380-385 (2007)
Processing of primary microRNAs by the Microprocessor complex
Denli AM, et al.
Nature, 432(7014), 231-231 (2004)
Characterization of DGCR8/Pasha, the essential cofactor for Drosha in primary miRNA processing
Yeom KH, et al.
Nucleic Acids Research, 34(16) (2006)
Claire E Fletcher et al.
Nucleic acids research (2016-12-03)
Regulation of microRNA (miR) biogenesis is complex and stringently controlled. Here, we identify the kinase GSK3β as an important modulator of miR biogenesis at Microprocessor level. Repression of GSK3β activity reduces Drosha activity toward pri-miRs, leading to accumulation of unprocessed