Kluczowe dokumenty
SAB4200059
Sigma-Aldrich
Anti-Chimerin β2 antibody, Rat monoclonal
clone HAR 2E3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-ARHGAP3, Anti-BCH, Anti-CHN2, Anti-Chimaerin β2, Anti-GTPase-activating protein, RHO, 3, Anti-RHOGAP3, Anti-Rho-GTPase-activating protein 3, Monoclonal Anti-Chimerin β2 antibody produced in rat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HAR 2E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, monkey, rat, mouse, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHN2(1124)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-chimeryna β2 (izotyp IgG2a szczura) pochodzi z hybrydomy HAR 2E3 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów szczura immunizowanych białkiem fuzyjnym pełnej długości ludzkiej chimeryny β2. Chimeryna β2 (CHN2) należy do rodziny chimeryn i koduje białko z domeną C1 zawierającą palec cynkowy typu ester florbolowy/diacyloglicerol (DAG), domeną aktywującą białka Rho-GTPazy (GAP) i domeną Src homology 2 (SH2). Gen chimeryny β2 jest mapowany na ludzki chromosom 7p14.3.
Specyficzność
Monoklonalna anty-chimerina b2 rozpoznaje ludzką, małpią, bydlęcą, mysią i szczurzą chimerinę b2.
Immunogen
białko fuzyjne pełnej długości ludzkiej chimeryny β2
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne przeciwko chimerynie β2 wytwarzane u szczurów zostało użyte do immunoblottingu w rozcieńczeniu 1:1000 i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Białko chimeryny β2 (CHN2) jest receptorem o wysokim powinowactwie do estrów forbolowych i diacyloglicerolu (DAG). Wiązanie DAG indukuje translokację białka z cytozolu do błony aparatu Golgiego. Ma aktywność białka aktywującego GTPazę guanozynotrifosfatazy regulowaną przez wiązanie fosfolipidów. Zmniejszona ekspresja genu CHN2 jest związana z glejakami o wysokim stopniu złośliwości i rakiem piersi. Deregulacja ekspresji genu CHN2 jest związana z chłoniakami, glejakiem i insulinoopornością. Mutacje w genie CHN2 są związane ze schizofrenią u mężczyzn.
Postać fizyczna
Solution in 0.01M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w temperaturze -20 °C w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania ani przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitsuhide Maeda et al.
International journal of molecular medicine, 17(4), 559-566 (2006-03-10)
The proliferation and migration of vascular smooth muscle cells (SMC) are important aspects of atherogenesis. Activated growth factor signaling in injured vessels subsequently promotes a number of intracellular events resulting in the phenotypic modulation of SMC. Here, we investigated the
A missense polymorphism (H204R) of a Rho GTPase-activating protein, the chimerin 2 gene, is associated with schizophrenia in men.
Ryota Hashimoto et al.
Schizophrenia research, 73(2-3), 383-385 (2005-01-18)
Victoria Casado-Medrano et al.
Oncotarget, 7(19), 28301-28319 (2016-04-09)
β2-chimaerin is a Rac1-specific negative regulator and a candidate tumor suppressor in breast cancer but its precise function in mammary tumorigenesis in vivo is unknown. Here, we study for the first time the role of β2-chimaerin in breast cancer using
Martin J Baker et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-26)
The GTPase Rac1 is a well-established master regulator of cell motility and invasiveness contributing to cancer metastasis. Dysregulation of the Rac1 signaling pathway, resulting in elevated motile and invasive potential, has been reported in multiple cancers. However, there are limited