Kluczowe dokumenty
SAB4200007
Anti-DVL3 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Dishevelled-3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1.5-3 μg using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
western blot: 0.025-0.05 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DVL3(1857)
mouse ... Dvl3(13544)
rat ... Dvl3(303811)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- immunohistochemistry
- chromatin immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
- liquid chromatography/mass spectrometry (LC-MS/MS)