SAB3700446
Anti-Swine IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Pig IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in rabbit, Anti-Porcine IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
Texas Red® conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
swine
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Właściwości fizyczne
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3