SAB3501279
Anti-Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
influenza A virus (avian | subtype H7N9)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie