Kluczowe dokumenty
SAB3501212
Sigma-Aldrich
Anti-West Nile Virus Envelope antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
West Nile virus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało otoczkowe wirusa Zachodniego Nilu: Wirus Zachodniego Nilu (WNV) jest członkiem Flaviviridae, rodziny wirusów plus-strandowych, która obejmuje wirusa zapalenia mózgu St. Louis, wirusa żółtej gorączki i wirusa dengi. Wirus WNV został początkowo wyizolowany w 1937 roku w regionie Zachodniego Nilu w Ugandzie i stał się powszechny w Afryce, Azji i Europie. Szybko rozprzestrzenił się w Stanach Zjednoczonych, a przypadki zachorowań obserwuje się w każdym stanie kontynentu. Cząsteczki wirusa składają się z gęstego rdzenia zbudowanego z białka rdzenia/kapsydu zawierającego genom RNA otoczony otoczką błonową z białkami otoczki i macierzy. Podczas gdy uważa się, że białko rdzenia wirusa przyczynia się do zapalenia związanego z WNV poprzez apoptozę indukowaną przez szlak kaspazy-9, wysoce glikozylowane białko otoczki odgrywa główną rolę w wejściu WNV do komórek docelowych, ponieważ wejście to można zahamować za pomocą rekombinowanej domeny III z glikoproteiny otoczki. Receptor WNV został niedawno zidentyfikowany jako integryna alfa v beta 3.
Immunogen
Przeciwciało otoczki wirusa Zachodniego Nilu zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu 14 aminokwasom na C-końcu białka otoczki wirusa Zachodniego Nilu. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 740-790 otoczki wirusa Zachodniego Nilu.
Zastosowanie
Przeciwciało białka otoczki wirusa Zachodniego Nilu może być stosowane do wykrywania białka otoczki wirusa Zachodniego Nilu w teście ELISA. Wykryje ono 10 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/mL.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)