Kluczowe dokumenty
SAB3501209
Sigma-Aldrich
Rdzeń przeciwwirusowi ZachodniegoNilu
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
West Nile virus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało rdzenia wirusa Zachodniego Nilu: Wirus Zachodniego Nilu (WNV) jest członkiem Flaviviridae, rodziny wirusów plus-strandowych, która obejmuje wirus zapalenia mózgu St. Louis, wirus żółtej gorączki i wirus dengi. Wirus WNV został początkowo wyizolowany w 1937 roku w regionie Zachodniego Nilu w Ugandzie i stał się powszechny w Afryce, Azji i Europie. Szybko rozprzestrzenił się w Stanach Zjednoczonych, a przypadki zachorowań obserwuje się w każdym stanie kontynentu. Cząsteczki wirusa składają się z gęstego rdzenia zbudowanego z białka rdzenia/kapsydu zawierającego genom RNA otoczony otoczką błonową osadzoną w białkach otoczki i macierzy, które odgrywają główną rolę we wnikaniu WNV do komórek docelowych. Uważa się, że białko rdzenia wirusa przyczynia się do zapalenia związanego z WNV poprzez apoptozę indukowaną przez szlak kaspazy-9, ponieważ dostarczenie genu rdzenia do prążkowia mózgu myszy i mięśni szkieletowych spowodowało śmierć komórek i stan zapalny.
Immunogen
Przeciwciało West Nile Virus Core zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu 15 aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego białka rdzenia wirusa Zachodniego Nilu. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 80-130 rdzenia wirusa Zachodniego Nilu.
Zastosowanie
Przeciwciało rdzenia wirusa Zachodniego Nilu może być stosowane do wykrywania białka rdzenia WNV w teście ELISA. Wykryje ono 10 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml. Przeciwciało to wykryje również białko w immunoblocie w stężeniu 1 μg/ml. Przeciwciało może być również stosowane do immunocytochemii od 20 μg / ml. Przeciwciało zweryfikowane: Western Blot w próbkach pobranych od ludzi i immunocytochemia w próbkach pobranych od małp. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)