Kluczowe dokumenty
SAB3501145
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
SARS coronavirus
citations:
metody:
ELISA: suitable
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Opis ogólny
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. NSP14 (ExoN) is an enzyme possessing two different activities: an exoribonuclease activity acting on both ssRNA and dsRNA in a 3′ to 5′ direction and a N7-guanine methyltransferase activity (3,4,5). It acts as a proofreading exoribonuclease for RNA replication, thereby lowering The sensitivity of the virus to RNA mutagens(6,7,8).
Immunogen
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN) antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN) protein. The immunogen is located between 30-80 amino acids of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN).
Zastosowanie
Antibody validated: SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN) antibody can detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA.
Postać fizyczna
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)