Kluczowe dokumenty
SAB3500954
Sigma-Aldrich
Anti-ZIMP7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ZMIZ2(83637)
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 17 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi w pobliżu centrum ludzkiego ZIMP7.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500954.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jason Beliakoff et al.
Nuclear receptor signaling, 4, e017-e017 (2006-07-25)
The androgen receptor (AR) plays a critical role in male sexual development and in normal and malignant prostate cell growth and survival. It has been shown that AR transcriptional activation is regulated through interactions with a variety of transcriptional co-regulators.
Yue Peng et al.
The Journal of biological chemistry, 285(15), 11465-11475 (2010-02-18)
The PIAS proteins (protein inhibitor of activated STAT) were originally identified as inhibitors of the JAK-STAT pathway. Subsequently, their roles on transcriptional regulation have been identified in modulation of the androgen receptor (AR) and other nuclear hormone receptor-mediated actions. Zimp7
Chun-Yin Huang et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 19(12), 2915-2929 (2005-07-30)
Members of the PIAS (protein inhibitor of activated signal transducer and activator of transcription) family are negative regulators of the Janus family of tyrosine kinase (JAK)-signal transducer and activator of transcription pathway. Recently, PIAS proteins have been shown to interact
N Ueki et al.
Nature biotechnology, 16(13), 1338-1342 (1998-12-16)
Nuclear proteins have essential roles in cell proliferation and differentiation. We have developed a yeast selection system-the nuclear transportation trap (NTT)-to identify genes encoding nuclear transport signals. Both unknown and previously identified nuclear localization signals were identified from a human