Kluczowe dokumenty
SAB3500931
Sigma-Aldrich
Anti-GP120 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 120 kDa
reaktywność gatunkowa
virus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Przeciwciało hodowano przeciwko 16-aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi reprezentującemu główną sekwencję konsensusową HIV-1 w pobliżu N-końcowego regionu pętli V1/V2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500931.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ghalib Alkhatib et al.
European journal of medical research, 12(9), 375-384 (2007-10-16)
Just over a decade ago, the specific chemokine receptors CXCR4 and CCR5 were identified as the essential coreceptors that function along with CD4 to enable human immunodeficiency virus (HIV) entry into target cells. The coreceptor discoveries immediately provided a molecular
Abraham Pinter
Current HIV research, 5(6), 542-553 (2007-11-30)
A major focus of HIV-1 vaccine development has been directed towards a limited number of broadly conserved epitopes in the Envelope (Env) proteins that are sensitive neutralization targets in many primary isolates. However, evidence suggests that these epitopes are poorly