Key Documents
SAB3500860
Sigma-Aldrich
Anti-CCL17 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 10 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCL17(6361)
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500860.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiara Cordiglieri et al.
Journal of autoimmunity, 52, 74-89 (2014-01-09)
The thymus is the main site of immune sensitization to AChR in myasthenia gravis (MG). In our previous studies we demonstrated that Toll-like receptor (TLR) 4 is over-expressed in MG thymuses, suggesting its involvement in altering the thymic microenvironment and