Kluczowe dokumenty
SAB3500623
Sigma-Aldrich
Anti-APOA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
human, chicken
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOA4(337)
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 20 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ApoA4 kurczaka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500623.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)