Key Documents
SAB3500613
Sigma-Aldrich
Anti-ZBTB7A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FBI-1, Anti-FBI1, Anti-LRF, Anti-ZBTB7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZBTB7A(51341)
Immunogen
ZBTB7A antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human ZBTB7A.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500613.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.