SAB3500564
Anti-MOX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MEOX1, Anti-Mesenchyme homeobox 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEOX1(4222)
Immunogen
Cechy i korzyści