Kluczowe dokumenty
SAB3500367
Sigma-Aldrich
Anti-TACE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Adam17
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 93 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM17(6868)
Powiązane kategorie
Immunogen
Przeciwciało TACE zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego ludzkiej TACE Sekwencja ta różni się od sekwencji mysiej i szczurzej TACE o jeden aminokwas.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500367.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adam Pickard et al.
PLoS pathogens, 11(6), e1004988-e1004988 (2015-06-25)
Cervical cancer is a multi-stage disease caused by human papillomaviruses (HPV) infection of cervical epithelial cells, but the mechanisms regulating disease progression are not clearly defined. Using 3-dimensional organotypic cultures, we demonstrate that HPV16 E6 and E7 proteins alter the
Hari K Somineni et al.
The Journal of endocrinology, 221(2), 235-251 (2014-04-24)
Angiotensin II (Ang II) is involved in induction and progression of renal damage in diabetes. Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) is highly expressed in the kidney and has been shown to be renoprotective by degrading Ang II to Ang-(1-7). A
Sae-Kwang Ku et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 68, 23-29 (2014-03-19)
Withaferin A (WFA), an active compound from Withania somnifera, has been widely researched for its anti-inflammatory and cardioactive properties and effects on the central nervous system. The endothelial cell protein C receptor (EPCR) plays important roles in blood coagulation and
Claudia Arenaccio et al.
Retrovirology, 11, 46-46 (2014-06-14)
A relevant burden of defective HIV-1 genomes populates PBMCs from HIV-1 infected patients, especially during HAART treatment. These viral genomes, although unable to codify for infectious viral particles, can express viral proteins which may affect functions of host cells as
Naoya Hirata et al.
Nature communications, 5, 4806-4806 (2014-09-26)
Many tumours originate from cancer stem cells (CSCs), which is a small population of cells that display stem cell properties. However, the molecular mechanisms that regulate CSC frequency remain poorly understood. Here, using microarray screening in aldehyde dehydrogenase (ALDH)-positive CSC
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SBP3500367-0.05MG4061832169309
SAB3500367-100UG4061832495699