Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB3500282
Sigma-Aldrich
Anti-KIF5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Kinesin heavy chain isoform 5, Anti-NKHC, Anti-Neuronal kinesin heavy chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 114 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF5A(3798)
Immunogen
KIF5 antibody was raised against a 20 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human KIF5.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500282.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satoshi Asano et al.
Biology open, 3(6), 463-474 (2014-05-09)
We previously reported that phospholipase C-related catalytically inactive protein (PRIP)-knockout mice exhibited hyperinsulinemia. Here, we investigated the role of PRIP in insulin granule exocytosis using Prip-knockdown mouse insulinoma (MIN6) cells. Insulin release from Prip-knockdown MIN6 cells was higher than that