Kluczowe dokumenty
SAB3500202
Sigma-Aldrich
Anti-SIRPα antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SHPS-1, Anti-SIRPa
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SIRPA(140885)
Opis ogólny
Sygnałowe białko regulatorowe α (SIRPα) ulega ekspresji w komórkach dendrytycznych i makrofagach. Jest to białko powierzchniowe komórki. Białko posiada wysoce glikozylowany region zewnątrzkomórkowy, trzy domeny nadrodziny immunoglobin i domenę wewnątrzkomórkową z motywami hamującymi opartymi na tyrozynie immunoreceptorowej. Gen kodujący SIRPα jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 20p13.
Immunogen
Przeciwciało SIRP alfa zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego SIRP alfa 1? Sekwencje immunogennego peptydu różnią się od mysich, szczurzych i bydlęcych o jeden aminokwas.
Działania biochem./fizjol.
Sygnałowe białko regulatorowe α (SIRPα) działa jako modulator odpowiedzi immunologicznej. Odgrywa rolę w migracji, adhezji, wzroście i różnicowaniu komórek. SIRPα wiąże się z klastrem różnicowania 47 (CD47) i zapobiega fagocytozie przez makrofagi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500202.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
On the origins of adaptive immunity: innate immune receptors join the tale.
van den Berg T K, et al.
Trends in Immunology, 25(1), 11-16 (2004)
Signal regulatory protein a associated with the progression of oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma regulates phenotype switch of macrophages.
Ye X, et al.
Oncotarget, 79(49), 81305-81305 (2016)
Engagement of SIRPα inhibits growth and induces programmed cell death in acute myeloid leukemia cells.
Irandoust M, et al.
PLoS ONE, 8(1), e52143-e52143 (2013)