Kluczowe dokumenty
SAB3500120
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ORAI3 antibody produced in mouse
clone 2H2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Calcium release-activated calcium channel protein 3, Anti-TMEM142C, Anti-Transmembrane protein 142C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H2G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 32 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
podniesiony przeciwko 19 aminokwasowemu peptydowi z pobliżu karboksylowego końca ludzkiego ORAI3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Stymulacja antygenowa komórek odpornościowych wyzwala wejście Ca++ przez kanały aktywowane uwalnianiem Ca++ (CRAC). ORAI3 jest jednym z dwóch ssaczych homologów ORAI1, niedawno zidentyfikowanego białka obejmującego cztery błony, które jest istotnym składnikiem CRAC. Wykazano, że wszystkie trzy homologi funkcjonują jako kanały błony plazmatycznej Ca++ bramkowane poprzez interakcje z STIM1, czujnikiem Ca++ aktywowanym przez retikulum endoplazmatyczne. Jednak kanały ORAI3 nie wytworzyły wykrywalnych prądów selektywnych Ca++ w komórkach współtransfekowanych ORAI3 i STIM1, co wskazuje, że kanały ORAI3 ulegają mniejszemu stopniowi depotencjalizacji niż ORAI1 lub ORAI2 (5). Prądy Na+ przez kanały ORAI1, 2 i 3 były w równym stopniu hamowane przez zewnątrzkomórkowy Ca++, co wskazuje, że każdy z nich ma podobne powinowactwo do Ca++ w filtrze selektywności. Przewiduje się, że to przeciwciało nie wykazuje reaktywności krzyżowej z ORAI1 lub ORAI2. Większe pasma masy cząsteczkowej są czasami widoczne w SDS-PAGE; mogą one reprezentować potranslacyjnie zmodyfikowany ORAI 3.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingsheng Xia et al.
The Journal of physiology, 592(16), 3443-3461 (2014-05-27)
Store-operated calcium channels (SOCs) are calcium-selective cation channels that mediate calcium entry in many different cell types. Store-operated calcium entry (SOCE) is involved in various cellular functions. Increasing evidence suggests that impairment of SOCE is responsible for numerous disorders. A