Kluczowe dokumenty
SAB3500047
Sigma-Aldrich
Anti-PTER antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Phosphotriesterase-related protein, Anti-RPR-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
rat, human, mouse
citations:
metody:
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTER(9317)
Immunogen
PTER antibody was raised against a 16 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human PTER.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
PTER is a mammalian homolog to bacterial phosphotriesterases, enzymes that hydrolyze phosphotriester-containing organophosphate pesticides. It is expressed primarily in the proximal renal tubules and the gene has been localized in humans to chromosomal band 10p12 by in situ hybridization. PTER, in addition to FTO, MC4R, and NPC1 has recently been shown to be a new risk loci for early-onset and morbid adult obesity in European populations. At least two isoforms of PTER are known to exist.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500047.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)