Kluczowe dokumenty
SAB3500034
Sigma-Aldrich
Anti-MATN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, ab1
Synonim(y):
Anti-CMP, Anti-CRTM, Anti-Cartilage matrix protein, Anti-Matrilin 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MATN1(4146)
Powiązane kategorie
Immunogen
Przeciwciało MATN1 zostało wyhodowane przeciwko peptydowi o długości 13 aminokwasów w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego MATN1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Matryliny (MATN) to rodzina niekolagenowych białek macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), składająca się z czterech znanych członków, którym zaproponowano odgrywanie kluczowej roli w modulowaniu fenotypów komórkowych podczas chondrogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC). MATN1 i MATN3 ulegają ekspresji specyficznie w chrząstce i są jednymi z najbardziej regulowanych w górę białek ECM podczas chondrogenezy. MATN1 składa się z dwóch domen czynnika Willebranda A (vWFA) oddzielonych jedną domeną podobną do EGF, podczas gdy MATN3 składa się z pojedynczej N-końcowej domeny vWFA, a następnie czterech powtórzeń naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) i domeny typu coiled-coil. MATN1 lub MATN3 mogą odgrywać rolę w modulowaniu chondrogenezy podczas procesu różnicowania chondrocytów. Mutacje tego genu są związane z różnymi dziedzicznymi chondrodysplazjami. Ostatnie badania wykazały, że region promotora MATN1 był związany zarówno z podatnością, jak i progresją choroby w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500034.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chunling Shen et al.
Biology of reproduction, 88(5), 123-123 (2013-04-05)
In order to understand the mechanisms of mammalian fertilization, studies using genetically manipulated animals have provided us with plenty of interesting and valuable information on the genetic factors affecting male fertility. In the present work, we demonstrate for the first