Key Documents
SAB2900609
Sigma-Aldrich
Anti-HTR1D antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
5-HT-1D, 5-HT1D, 5-HT1d alpha receptor, 5-HT1d-type serotonin receptor, 5HT1D Receptor, HTR1D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 17 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR1D(3352)
Immunogen
Synthetic 16 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human 5HT1D Receptor. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset (100%); Mouse, Rat, Panda, Bovine, Bat, Horse, Rabbit, Pig, Guinea pig, Turkey, Chicken (94%); Hamster, Elephant, Opossum (88%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml