Kluczowe dokumenty
SAB2900496
Sigma-Aldrich
Anti-TAS1R2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G protein-coupled receptor 71, GPCRB4, GPR71, T1R2, TAS1R2, Taste receptor type 1 member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 5-9 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAS1R2(80834)
Immunogen
Synthetic 20 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human TAS1R2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%); Chimpanzee, Gorilla, Orangutan, Gibbon (95%); Baboon, Monkey (85%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1