Key Documents
SAB2900175
Sigma-Aldrich
Anti-PRKWNK1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0344, PHA2C, WNK1, kdp, kinase deficient protein, prkwnk1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNK1(65125)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic 19 amino acid peptide from internal region of human WNK1. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset (100%); Elephant, Panda (95%); Bat, Rabbit, Pig (89%); Mouse, Rat, Hamster (84%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.