SAB2900080
Anti-GPR12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
g protein-coupled receptor 12, gpcr21
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
horse, pig, dog, rat, human, bovine, monkey, hamster, mouse
metody
immunohistochemistry: 10 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR12(2835)
Immunogen
Cechy i korzyści