Kluczowe dokumenty
SAB2900066
Sigma-Aldrich
Anti-PYGB (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
glycogen phosphorylase, brain form
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, sheep, Xenopus, rat, monkey, chicken, hamster, rabbit, bovine, mouse, zebrafish, pig, Drosophila
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PYGB(5834)
Immunogen
Syntetyczny 20-aminokwasowy peptyd z wewnętrznego regionu ludzkiego PYGB. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek, goryl, orangutan, gibon, marmozeta, mysz, szczur, owca, nietoperz, bydło, chomik, słoń, panda, królik, świnia, indyk, kurczak, jaszczurka, ksenopus, łosoś, rozdymka, danio pręgowany, ciernik, Drosophila (100%).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)