Kluczowe dokumenty
SAB2900034
Sigma-Aldrich
Anti-GPR81/FKSG80 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FKSG80, GPR81
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR81(27198)
Immunogen
Synthetic 17 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR81. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey (100%); Bat (94%); Marmoset, Platypus (88%); Mouse, Hamster (82%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.