SAB2702321
Monoclonal Anti-CEP152 antibody produced in mouse
clone GT1285, affinity isolated antibody
Synonim(y):
MCPH4, MCPH9, SCKL5
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT1285, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
189kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.65mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:3000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CEP152(22995)
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2