SAB2702301
Monoclonal Anti-UQCRC1 antibody produced in mouse
clone GT139, affinity isolated antibody
Synonim(y):
D3S3191, QCR1, UQCR1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT139, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... UQCRC1(7384)
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1