Kluczowe dokumenty
SAB2702179
Sigma-Aldrich
Anti-ERCC3 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
GTF2H, RAD25, TFIIH, XPB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
ICC
IF
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ERCC3(2071)
Immunogen
Peptide corresponding to the carboxy-terminus of human XPB.
Zastosowanie
For WB: Use at a dilution of 1:500 and incubate at RT for 40 minutes. Blocking solution: 3% Milk/TBST at RT for one hour. Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Działania biochem./fizjol.
The human XPB DNA helicase is a subunit of the DNA repair/basal transcription factor TFIIH, and is involved in early steps of the nucleotide excision repair (NER) pathway. Two distinct clinical phenotypes, xeroderma pigmentosum associated with Cockayne′s syndrome (XP/CS) and trichothiodystrophy (TTD), can be due to mutations in the XPB gene.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing no preservatives
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)