Kluczowe dokumenty
SAB2702160
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPA2 antibody produced in mouse
Synonim(y):
REPA2, RPA32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12F3.3
monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPA2(6118)
Opis ogólny
Białko replikacyjne A2 (RPA2) jest białkiem o masie 32 kDa. Kodujący je gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 1p35.
Immunogen
Pełnej długości ludzka RPA-32 wyrażona w E. coli.
Zastosowanie
Dla ICC/IF: Stosować w rozcieńczeniu 1:100-1:1000. Dla IP: Stosować w rozcieńczeniu zależnym od testu. Dla WB: Stosować w rozcieńczeniu 1:500-1:3000. Przewidywana masa cząsteczkowa: 29 kDa. Optymalne rozcieńczenia/stężenia powinny być określone przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Białko replikacyjne A2 (RPA2) bierze udział w naprawie i replikacji DNA. Wykazano, że białko to jest fosforylowane w odpowiedzi na uszkodzenia DNA i apoptozę in vitro.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, pH 7,4, niezawierająca konserwantów
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loss of heterozygosity at chromosome 1p in different solid human tumours: association with survival.
Ragnarsson G
British Journal of Cancer, 79(9-10), 1468-1474 (1999)
Proteomic analysis of BRCA1-depleted cell line reveals a putative role for replication protein A2 up-regulation in BRCA1 breast tumor development.
Bouley J
Proteomics. Clinical Applications, 4(5), 489-498 (2010)
Phosphorylation of replication protein A middle subunit (RPA32) leads to a disassembly of the RPA heterotrimer.
Treuner K
The Journal of Biological Chemistry, 274(22), 15556-15561 (1999)
Holger Stephan et al.
Nucleic acids research, 37(18), 6028-6041 (2009-08-13)
The human single-stranded DNA-binding protein, replication protein A (RPA), is regulated by the N-terminal phosphorylation of its 32-kDa subunit, RPA2. RPA2 is hyperphosphorylated in response to various DNA-damaging agents and also phosphorylated in a cell-cycle-dependent manner during S- and M-phase
Anar K Murphy et al.
The Journal of cell biology, 206(4), 493-507 (2014-08-13)
Phosphorylation of replication protein A (RPA) by Cdk2 and the checkpoint kinase ATR (ATM and Rad3 related) during replication fork stalling stabilizes the replisome, but how these modifications safeguard the fork is not understood. To address this question, we used
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2702160-100UL4061837282669