Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB2701980
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM28 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
KAP1, RNF96, TF1B, TIF1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
89 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.01 mg/mL
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TRIM28(10155)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 361 i 613 KAP1 (Uniprot ID#Q13263)
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, IP: 1:500-1:1000, WB: 1:1000-1:10000, test ChIP: Rozcieńczenie zależne od testu. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen pośredniczy w kontroli transkrypcji poprzez interakcję z domeną represyjną Kruppel-associated box występującą w wielu czynnikach transkrypcyjnych. Białko lokalizuje się w jądrze i uważa się, że wiąże się ze specyficznymi regionami chromatyny. Białko jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych. Ten trójdzielny motyw obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 10% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Estela Cruvinel et al.
Human molecular genetics, 23(17), 4674-4685 (2014-04-25)
Prader-Willi syndrome (PWS), a disorder of genomic imprinting, is characterized by neonatal hypotonia, hypogonadism, small hands and feet, hyperphagia and obesity in adulthood. PWS results from the loss of paternal copies of the cluster of SNORD116 C/D box snoRNAs and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2701980-100UL4061837281211