Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2701964
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA8 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
HSP73, HSPA10, LAP1, NIP71
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
71 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
10 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1000-20000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HSPA8(3312)
Immunogen
Rekombinowany fragment białka zawiera sekwencję odpowiadającą regionowi w obrębie aminokwasów 470 i 635 (P11142) Hsc70
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:1000-1:20000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Produkt kodowany przez ten gen należy do rodziny białek szoku cieplnego 70, która zawiera zarówno członków indukowanych ciepłem, jak i ulegających konstytutywnej ekspresji. Te ostatnie nazywane są białkami rozpoznającymi szok cieplny. Gen ten koduje białko rozpoznające szok cieplny. Białko to wiąże się z powstającymi polipeptydami, aby ułatwić prawidłowe fałdowanie. Działa również jako ATPaza w demontażu pęcherzyków pokrytych klatryną podczas transportu składników błony przez komórkę. Do tej pory scharakteryzowano dwa alternatywnie splicowane warianty. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohamed I Abdelwahab Hassan et al.
Environmental microbiology, 22(9), 3722-3740 (2020-06-26)
Mucormycosis is an emergent, fatal fungal infection of humans and warm-blooded animals caused by species of the order Mucorales. Immune cells of the innate immune system serve as the first line of defence against inhaled spores. Alveolar macrophages were challenged
Thierry Langlois et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(8), 2084-2097 (2014-04-12)
Ten-eleven-translocation 2 (TET2) belongs to the TET protein family that catalyzes the conversion of 5-methylcytosine into 5-hydroxymethylcytosine and plays a central role in normal and malignant adult hematopoiesis. Yet the role of TET2 in human hematopoietic development remains largely unknown.
Hanghui Wang et al.
International journal of oncology, 45(1), 157-164 (2014-04-17)
The specific and efficient delivery of small interfering RNA (siRNA) into cancer cells in vivo remains a major obstacle. In this study, we investigated whether ultrasound-targeted microbubble destruction (UTMD) combined with dual targeting of HSP72 and HSC70 in prostate cancer cell
Nida S Iqbal et al.
BioTechniques, 56(5), 239-249 (2014-05-09)
Although many researchers have successfully uncovered novel functions of the tumor suppressor p19(Arf) utilizing various types of cultured cancer cells and immortalized fibroblasts, these systems do not accurately reflect the endogenous environment in which Arf is developmentally expressed. We addressed
Najmeh Moein-Vaziri et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147(5), 719-732 (2014-02-07)
The constitutive 70  kDa heat-shock protein, HSPA8, has previously been shown to contribute to the long-term survival of spermatozoa inside the mammalian female reproductive tract. Here, we show that a recombinant form of HSPA8 rapidly promotes the viability of uncapacitated