Kluczowe dokumenty
SAB2701856
Sigma-Aldrich
Anti-tph2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
tph2, tphR, wu:fq15a04
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
zebrafish
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
zebrafish ... tph2(407712)
Immunogen
Recombinant protein containing a sequence corresponding to a region within amino acids 211 and 448 of tph2 according to NP_999960
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
1XPBS, 1% BSA, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Ren et al.
eLife, 8 (2019-10-28)
Serotonin neurons of the dorsal and median raphe nuclei (DR, MR) collectively innervate the entire forebrain and midbrain, modulating diverse physiology and behavior. To gain a fundamental understanding of their molecular heterogeneity, we used plate-based single-cell RNA-sequencing to generate a