Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2700800
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CTP, SLC20A3, SLC25A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SLC25A1(6576)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 1 i 185 SLC25A1 zgodnie z NP_005975
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Mitochondrialny transporter trikarboksylanu (zwany również białkiem transportującym cytrynian lub CTP) jest odpowiedzialny za przemieszczanie cytrynianu przez wewnętrzną błonę mitochondrialną (Kaplan i in., 1993 [PubMed 8514800]).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prakash Reddy et al.
Journal of immunological methods, 408, 114-122 (2014-06-20)
In the present study, a sensitive and specific IgY mediated ImmunoCapture-PCR-ELISA (IC-PCR-ELISA) was developed for the detection of staphylococcal enterotoxin A (SEA) from culture supernatants and suspected contaminated samples. Due to the virtue of avian immunoglobulins (IgY) to have the