Kluczowe dokumenty
SAB2700511
Sigma-Aldrich
Anti-NPEPPS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MP100, NPEPPS, PSA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPEPPS(9520)
Immunogen
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 328 and 648 of NPEPPS according to AAH65294
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
This gene encodes the puromycin-sensitive aminopeptidase, a zinc metallopeptidase which hydrolyzes amino acids from the N-terminus of its substrate. The protein has been localized to both the cytoplasm and to cellular membranes. This enzyme degrades enkaphalins in the brain, and studies in mouse suggest that it is involved in proteolytic events regulating the cell cycle. [provided by RefSeq]
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2