Kluczowe dokumenty
SAB2502045
Sigma-Aldrich
Anti-TBP antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GTF2D, GTF2D1, HDL4, MGC117320, TATA box binding protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
canine, mouse, pig, human, bovine, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TBP(6908)
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-TPQPIQNTNSLS, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_003185.1; NP_001165556.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francisco J Herrera et al.
eLife, 3, e02559-e02559 (2014-07-10)
Emerging evidence points to an unexpected diversification of core promoter recognition complexes that serve as important regulators of cell-type specific gene transcription. Here, we report that the orphan TBP-associated factor TAF9B is selectively up-regulated upon in vitro motor neuron differentiation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2502045-100UG4061837687372