Kluczowe dokumenty
SAB2501990
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A8 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CRT, CRTR, CT1, MGC87396, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, creatine), member 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A8(6535)
Immunogen
Peptyd o sekwencji ASLANLTCDQLADRR, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_005620.1; NP_001136277.1; NP_001136278.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fernando Medina et al.
AIDS research and human retroviruses, 30(4), 370-379 (2013-12-11)
The human retrovirus human T cell lymphotropic virus type-I (HTLV-1) is the etiologic agent of HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP). Axonal degeneration in HAM/TSP patients occurs without neuron infection, with the secreted viral Tax protein proposed to be involved. We
Hu Shan et al.
Molecular and cellular biochemistry, 397(1-2), 125-130 (2014-08-05)
Calreticulin (CRT) is a calcium-buffering protein which is predominantly located in endoplasmic reticulum. In the previous mitochondria proteome analysis, we accidentally found that CRT may be also localized at myocardial mitochondria and was upregulated in a rat model of furazolidone-induced