Kluczowe dokumenty
SAB2501957
Sigma-Aldrich
Anti-AOC3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HPAO, SSAO, VAP-1, VAP1, amine oxidase, copper containing 3 (vascular adhesion protein 1)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AOC3(8639)
Immunogen
Peptyd o sekwencji ESQAPKTIRDAFC, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_003725.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catarina Rippe et al.
Scientific reports, 11(1), 5955-5955 (2021-03-18)
The present work addressed the hypothesis that NG2/CSPG4, CD146/MCAM, and VAP1/AOC3 are target genes of myocardin-related transcription factors (MRTFs: myocardin/MYOCD, MRTF-A/MKL1, MRTF-B/MKL2) and serum response factor (SRF). Using a bioinformatics approach, we found that CSPG4, MCAM, and AOC3 correlate with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2501957-100UG4061837686498