Kluczowe dokumenty
SAB2501937
Sigma-Aldrich
Anti-MYLK antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686I10125, FLJ12216, KRP, MLCK, myosin, light chain kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYLK(4638)
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-KDTKNMEAKKLSKD, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_444253.3; NP_444254.3 ; NP_444255.3; NP_444256.3
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Wang et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 53, 134-140 (2014-05-20)
Lymphatic absorption is a highly regulated process driven by both an extrinsic mechanism (external force) and an intrinsic mechanism (lymphatic vessel contractility). The lymphatic muscle is a specialized smooth muscle with unique mechanical properties. To understand the molecular mechanism and
Ming-Ho Tsai et al.
The Journal of physiology, 592(14), 3031-3051 (2014-05-20)
Smooth muscle contraction initiated by myosin regulatory light chain (RLC) phosphorylation is dependent on the relative activities of Ca(2+)-calmodulin-dependent myosin light chain kinase (MLCK) and myosin light chain phosphatase (MLCP). We have investigated the physiological role of the MLCP regulatory