Kluczowe dokumenty
SAB2501894
Sigma-Aldrich
Anti-PLN (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CMD1P, PLB, cardiac phospholamban, phospholamban
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, pig, bovine
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLN(5350)
Immunogen
Peptide with sequence KVQYLTRSAIRR-C, from the N-terminal region of the protein sequence according toNP_002658.1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marc P Morissette et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 117(5), 544-555 (2014-05-31)
The regulatory role of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK)-α2 on sarcoplasmic reticulum calcium-ATPase (SERCA) 1a and SERCA2a in different skeletal muscle fiber types has yet to be elucidated. Sedentary (Sed) or exercise-trained (Ex) wild-type (WT) and AMPKα2-kinase dead (KD) transgenic