Key Documents
SAB2501821
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-DQA2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DX alpha chain, HLA class II histocompatibility antigen, DQ alpha 2 chain, HLA-DXA, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DQA2(3118)
Immunogen
Peptide with sequence C-QSHGPSGQYTH, from the internal region of the protein sequence according toNP_064440.1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2