Key Documents
SAB2501692
Sigma-Aldrich
Anti-IDH3A (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
H-IDH alpha, NAD(+)-specific ICDH subunit alpha, NAD(H)-specific isocitrate dehydrogenase alpha subunit, isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, pig, rat, canine, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDH3A(3419)
Immunogen
Peptide with sequence DFTEEICRRVKDLD, from the C-terminal region of the protein sequence according toNP_005521.1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2