Kluczowe dokumenty
SAB2501519
Sigma-Aldrich
Anti-AVPR1A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AVPR1, Arginine vasopressin receptor 1A, SCCL vasopressin subtype 1a receptor, V1-vascular vasopressin receptor AVPR1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, human, canine, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AVPR1A(552)
Immunogen
Peptide with sequence CHPLKTLQQPARRSR, from the internal region of the protein sequence according to NP_000697.1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Romina Mancinelli et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 96(11), 1147-1155 (2016-10-26)
The neurohypophysial hormone arginine vasopressin (AVP) acts by three distinct receptor subtypes: V1a, V1b, and V2. In the liver, AVP is involved in ureogenesis, glycogenolysis, neoglucogenesis and regeneration. No data exist about the presence of AVP in the biliary epithelium.