Kluczowe dokumenty
SAB2501324
Sigma-Aldrich
Anti-MAPRE3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EB3, Anti-EBF3, Anti-EBF3-S, APC binding protein, Microtubule-associated protein, RP/EB family
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
bovine, canine, human, mouse
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine, canine, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPRE3(22924)
Immunogen
Peptide with sequence SGRLSNVAPPCILR, from the internal region of the protein sequence according to NP_036458.2
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)