Kluczowe dokumenty
SAB2500852
Sigma-Aldrich
Anti-RAB8A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MEL, Anti-RAB8
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, bovine, canine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB8A(4218)
Immunogen
Peptide with sequence C-NQGVKITPDQQKR from the C Terminus of the protein sequence according to NP_005361.2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julian Nüchel et al.
Autophagy, 14(3), 465-486 (2018-01-04)
TGFB1 (transforming growth factor beta 1) is a potent cytokine playing a driving role in development, fibrosis and cancer. It is synthesized as prodomain-growth factor complex that requires tethering to LTBP (latent transforming growth factor beta binding protein) for efficient
Mahdi Mojallal et al.
Nature communications, 5, 4557-4557 (2014-08-02)
The establishment and maintenance of apical-basal cell polarity is essential for the functionality of glandular epithelia. Cell polarity is often lost in advanced tumours correlating with acquisition of invasive and malignant properties. Despite extensive knowledge regarding the formation and maintenance