Key Documents
SAB2500795
Sigma-Aldrich
Anti-PINX1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ20565, Anti-LPTL, Anti-LPTS, Anti-MGC8850, Anti-PIN2-interacting protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PINX1(54984)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide with sequence SMLAERRRKQKWAV-C from the N Terminus of the protein sequence according to NP_060354.4.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiying Zhao et al.
Oncology letters, 14(1), 635-638 (2017-07-12)
We investigated the expression of FOXC2, PinX1, Ki-67 and Cyclin D1 in cutaneous cell carcinoma. We collected 30 cutaneous squamous cell carcinoma (SCC), 30 cutaneous basal cell carcinoma (BCC) and 30 normal skin tissues. The protein expression and gene expression