SAB2500371
Anti-EXO1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Exonuclease 1, Anti-HEX1, Anti-hExoI
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EXO1(9156)
Powiązane kategorie
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)