Kluczowe dokumenty
SAB2500278
Sigma-Aldrich
Anti-CSNK1E antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Casein kinase 1, Anti-HCKIE, Anti-MGC10398, Anti-RP1-5O6.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse, canine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSNK1E(1454)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinaza kazeinowa 1 ε (CSNK1E) należy do rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych. Kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 22q13.1.
Immunogen
Peptide with sequence C-PASQTSVPFDHLGK from the C Terminus of the protein sequence according to NP_001885.1; NP_689407.1.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza kazeinowa 1 ε (CSNK1E) fosforyluje białka kaskady sygnalizacyjnej Wnt. Moduluje wzrost guza i podział komórek w komórkach raka gruczołów ślinowych, trzustki i gruczolakoraka okrężnicy. CSNK1E fosforyluje fosfoproteinę neuronalną regulowaną dopaminą i cAMP (DARPP-32) i moduluje sygnalizację receptora dopaminy. Oddziałuje również z białkami zaangażowanymi w rytm okołodobowy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takahisa Kuga et al.
Scientific reports, 6, 26557-26557 (2016-05-26)
FAM83H is essential for the formation of dental enamel because a mutation in the FAM83H gene causes amelogenesis imperfecta (AI). We previously reported that the overexpression of FAM83H often occurs and disorganizes the keratin cytoskeleton in colorectal cancer cells. We
Identification of genes associated with tumorigenesis of meibomian cell carcinoma by microarray analysis.
Kumar A, et. al
Genomics, 90(5), 559-566 (2007)
Association between a casein kinase 1 e gene polymorphism and schizophrenia in a Chinese Han population.
Huang Y
Journal of Molecular Neuroscience, 47(3), 470-474 (2012)
Dopaminergic pathway polymorphisms and heroin addiction: further support for association of CSNK1E variants.
Levran O
Pharmacogenomics, 15(16), 2001-2009 (2014)
Arun Kumar et al.
Genomics, 90(5), 559-566 (2007-09-25)
Meibomian cell carcinoma (MCC) is a malignant tumor of the meibomian glands located in the eyelids. No information exists on the cytogenetic and genetic aspects of MCC. There is no report on the gene expression profile of MCC. Thus there